Learn More
Gosselin™ Square HDPE 150mL Bottles
Descripción
- Large mouth
- Break resistant
- Sterile or aseptic by irradiation
Especificaciones
Especificaciones
| Capacity (Metric) | 150 mL |
| Color | Natural |
| Description | Square |
| Diameter (Metric) Inner Neck | 37 mm |
| Material | HDPE |
| Length (Metric) | 50mm |
| Sterility | Sterile |
| Width (Metric) | 50mm |
| Closure Color | Red |
| Closure Included | Yes |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?