Learn More
Goat anti-Rabbit Ig, Polyclonal, HRP, Secondary Antibody, BD
Beskrivelse
X
Host Species: Goat
Species Reactivity: Rabbit
Flow Cytometry
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | Goat anti-Rabbit Ig |
| Classification | Polyclonal |
| Clone | POLYCLONAL |
| Conjugate | HRP |
| Quantity | 1 mL |
| Regulatory Status | RUO |
| Research Discipline | Immunology |
| Primary or Secondary | Secondary |
| Target Species | Rabbit |
| Isotype | Ig |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?