missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Goat Anti-Mouse IgG2c heavy chain (HRP), Abcam

Product Code. 32118584
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 mg
Unit Size:
Each
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
32118584 1 mg Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 32118584 Supplier Abcam Supplier No. ab972551mg
 Restricted Item
Estimated Shipment: 02-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Goat Polyclonal Antibody

Suitable for ICC, IHC-P, ELISA, WB. Ideal for western blot. Cited in 27 publications.

The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement

Spécification

Antigen Mouse IgG2c
Applications ELISA, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (FFPE), Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate HRP
Formulation pH: 6.8 - 7.4, Preservative: 0.05% CMIT/MIT based preservative, Constituents: 0.2% BSA
Host Species Goat
Immunogen Mouse IgG2c
Purification Method Affinity purification
Quantity 1 mg
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Secondary
Target Species Mouse
Content And Storage 4°C
Product Type Primary Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Shipping Condition Blue Ice
Target Molecule Mouse IgG2c
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.