Learn More
GnRH Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-38172-100ul
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
GnRH Polyclonal antibody specifically detects GnRH in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Especificaciones
| GnRH | |
| Polyclonal | |
| Western Blot 1:500 - 1:1000, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50 - 1:200 | |
| GNRH, GnRH-associated peptide 1, gonadotropin-releasing hormone 1 (leutinizing-releasing hormone), gonadotropin-releasing hormone 1 (luteinizing-releasing hormone), GRH, LHRH, LNRH, luliberin I, Progonadoliberin I, progonadoliberin-1, prolactin release-inhibiting factor | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 24-92 of human GnRH (NP_001076580.1).,, Sequence:, QHWSYGLRPGGKRDAENLIDSFQEIVKEVGQLAETQRFECTTHQPRSPLRDLKGALESLIEEETGQKKI | |
| 100 μL | |
| Cell Cycle and Replication, GPCR | |
| 2796 | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.3), 50% glycerol | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido