Learn More
GNAI1 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Proteintech 68266-1-IG-150UL
 View more versions of this product
Product Code. 30235697
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    410.00€
    349.00€ / 150µL
    Save 61.00€
    14% Off
Description
The GNAI1 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human GNAI1. This antibody recognizes mouse, rat, pig, chicken antigen. The GNAI1 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Specifications
Specifications
GNAI1
Monoclonal
1000 μg/mL
Gi
Recombinant Protein
150 μL
Primary
Mouse, Rat, Pig, Chicken
38-40 kDa
Liquid
Western Blot, ELISA
1G11H5
Unconjugated
Mouse
Protein A purification
RUO
2770
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Monoclonal Antibody
IgG2b
Certificates
Promotions
Promotions
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado