Learn More
GMPS Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 30228363 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Quantity:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
30228363 100 μL 100µL
30229020 20 μL 20µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30228363 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP338296100ul
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Rabbit Polyclonal Antibody
GMPS Polyclonal antibody specifically detects GMPS in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunoprecipitation,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antigen GMPS
Applications ELISA, Immunoprecipitation, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA, Immunoprecipitation 0.5ug - 4ug antibody for 200ug - 400ug extracts of whole cells
Formulation PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Gene Alias EC 6.3.5.2, Glutamine amidotransferase, GMP synthase, GMP synthase [glutamine-hydrolyzing], GMP synthetase, guanine monphosphate synthetase, guanosine 5'-monophosphate synthase, MLL/GMPS fusion protein
Host Species Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 394-693 of human GMPS (NP_003866.1).,, Sequence:, DTELIRKLREEGKVIEPLKDFHKDEVRILGRELGLPEELVSRHPFPGPGLAIRVICAEEPYICKDFPETNNILKIVADFSASVKKPHTLLQRVKACTTEEDQEKLMQITSLHSLNAFLLPIKTVGVQGDCRSYSYVCGISSKDEPDWESLIFLARLIPRMCHNVNRVVYIFGPPVKEPPTDVTPTFLTTGVLSTLRQADFEAHNILRESGYAGKISQMPVILTPLHFDRDPLQKQPSCQRSVVIRTFITSDFMTGIPATPGNEIPVEVVLKMVTEIKKIPGISRIMYDLTSKPPGTTEWE
Purification Method Affinity purified
Quantity 100 μL
Regulatory Status RUO
Research Discipline metabolism
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 8833
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.