Learn More
Glycylglycine, 0.2M buffer soln., pH 7.5, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15453079
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
100 mL
250 mL
Pakningsstørrelse:
100mL
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
15453079 250 mL 250mL
15443079 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15453079 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J60282.AK
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 556-50-3
Molecular Formula C4H8N2O3
Molecular Weight (g/mol) 132.119
MDL Number MFCD00008130
InChI Key YMAWOPBAYDPSLA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11163
ChEBI CHEBI:17201
IUPAC Name 2-[(2-aminoacetyl)amino]acetic acid
SMILES C(C(=O)NCC(=O)O)N
Tekniske data
Color Colorless
Concentration 0.2 M
pH 7.5
Physical Form Liquid
Quantity 250 mL
Odor Odorless
Chemical Name or Material Glycylglycine buffer soln.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.