Description
Glutathione Peroxidase 4/GPX4 Monoclonal specifically detects Glutathione Peroxidase 4/GPX4 in Human/Mouse/Rat samples. It is validated for ELISA/Flow Cytometry/Immunocytochemistry/Immunofluorescence/Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
Specifications
Specifications
| Antigen | Glutathione Peroxidase 4/GPX4 |
| Applications | ELISA, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | LHM 2 |
| Conjugate | FITC |
| Formulation | PBS |
| Gene Alias | EC 1.11.1, EC 1.11.1.12, Glutathione peroxidase 4, glutathione peroxidase 4 (phospholipid hydroperoxidase), GPx-4, GSHPx-4, MCSP, PHGPxsnGPx, phospholipid hydroperoxidase, phospholipid hydroperoxide glutathione peroxidase, mitochondrial, snPHGPx, sperm nucleus glutathione peroxidase |
| Host Species | Mouse |
| Immunogen | A 375P cells crude extract |
| Purification Method | Protein A or G purified |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?