Description
The GLI2 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human GLI2. This antibody recognizes human antigen. The GLI2 antibody has been validated for the following applications: IHC, WB, ELISA analysis.
Specifications
Specifications
| Antigen | GLI2 |
| Applications | Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA |
| Concentration | 400 μg/mL |
| Gene Symbols | GLI family zinc finger 2, GLI2, HPE9, Tax helper protein, THP, THP1, THP2, Zinc finger protein GLI2 |
| Host Species | Rabbit |
| Quantity | 150 μL |
| Primary or Secondary | Primary |
| Gene ID (Entrez) | 2736 |
| Target Species | Human |
| Content And Storage | Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |
| Show More |
Product Title
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?