Learn More
GFP Antibody, Novus Biologicals™
Chicken Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NB100-1614
Produktkod. 18719213
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    580.00€
    548.10€ / 0.10mL
    Save 31.90€
    5% Off
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Beskrivning
Beskrivning
GFP Polyclonal antibody specifically detects GFP in Nonspecies specific samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry - Free Floating.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.
For Research Use Only