Learn More
GCM1 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 18649838 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
25 μL
Tamaño de la unidad:
0.10mL
25µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
18649838 25 μL 25µL
18649596 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18649838 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP24852025ul
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Rabbit Polyclonal Antibody
GCM1 Polyclonal antibody specifically detects GCM1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antigen GCM1
Applications Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Dilution Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 0.25-2 μg/mL
Formulation PBS (pH 7.2), 40% Glycerol
Gene Alias GCM motif protein 1, GCMA, glial cells missing (Drosophila) homolog a, Glial cells missing homolog 1, glial cells missing homolog 1 (Drosophila), hGCMachorion-specific transcription factor GCMa
Host Species Rabbit
Immunogen This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: LGRNHLADNCYSNYPFPLTSWPCSFSPSQNSSEPFYQQLPLEPPAAKTGCPPLWPNPAGNLYEEKVHVDFNSYVQSPAYHSPQEDPFLFTYASHPHQQYSLPSKSSKWDFEEEMTYLGLDHCNNDMLLNLCP
Purification Method Immunogen affinity purified
Quantity 25 μL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 8521
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.