Learn More
GCLC Antibody (S03-9D9), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-19643-50ul
 View more versions of this product
Product Code. 18659453
  • 421.00€ / 50µL
Description
GCLC Monoclonal antibody specifically detects GCLC in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
GCLC
Monoclonal
0.3 mg/mL
50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA
Rabbit
Affinity purified
RUO
Primary
Human, Mouse, Rat
Purified
Western Blot
S03-9D9
Unconjugated
EC 6.3.2.2, gamma-ECS, Gamma-glutamylcysteine synthetase, GCS, GCS heavy chain, GLCL, GLCLCGCL, glutamate--cysteine ligase catalytic subunit, glutamate-cysteine ligase, catalytic subunit
Recombinant protein of human GCLC (Uniprot # P48506)
50 μg
Cell Biology, Lipid and Metabolism
2729
Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis