Description
GCET2 Monoclonal antibody specifically detects GCET2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Antigen | GCET2 |
| Applications | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | HGAL/2834 |
| Conjugate | Alexa Fluor 647 |
| Formulation | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | GAL, GCAT2, germinal center B-cell-expressed transcript 2 protein, germinal center expressed transcript 2, Germinal center-associated lymphoma protein, HGAL, MGC40441 |
| Host Species | Mouse |
| Immunogen | Recombinant fragment (around aa1-200) of human GCET2 protein (exact sequence is proprietary) |
| Purification Method | Protein A or G purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?