Learn More
GB 31658.11-2021 Albendazole and metabolites Mixture 47 2-20 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30324393
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
1 mL
Packungsgröße:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
30324393 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30324393 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA50000740AL
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 54965-21-8, 75184-71-3, 54029-12-8, 80983-34-2
Quantity 1 mL
Certifications/Compliance ISO 17034
Solvent or Matrix Acetonitrile