Få mere at vide
Ganciclovir 100 μg/mL in Acetonitrile:Water, Dr. Ehrenstorfer
Produktkode 30314811
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkode Quantity Förpackningsstorlek
30314811 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 30314811 missing translation for 'mfr' Dr. Ehrenstorfer missing translation for 'supplierNo' DREA13998530WL100
 Restricted Item
Estimated Shipment: 30-12-2026
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemical Name or Material Ganciclovir
CAS 82410-32-0
Analyte or Component Names Ganciclovir
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula C9 H13 N5 O4
Concentration 100 μg/mL
Certifications/Compliance ISO 17034
Synonym Ganciclovir, 6H-Purin-6-one, 2-amino-1,9-dihydro-9-[[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethoxy]methyl]-, 2-Amino-1,9-dihydro-9-[[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethoxy]methyl]-6H-purin-6-one, 2'-NDG, 2'-Nor-2'-deoxyguanosine, 9-(1,3-Dihydroxy-2-propoxymethyl)guanine, BW 759, BW 759U, BW-B 759U, Biolf 62, DHPG, Denosine, Gancyclovir, Ganguard, Ganquard, Gengxiluowei, HHEMG, Hydroxyacyclovir, Nataclovir, Natclovir, RS 21592, Vitrasert
InChI Formula InChI=1S/C9H13N5O4/c10-9-12-7-6(8(17)13-9)11-3-14(7)4-18-5(1-15)2-16/h3,5,15-16H,1-2,4H2,(H3,10,12,13,17)
SMILES NC1=Nc2c(ncn2COC(CO)CO)C(=O)N1
IUPAC Name 2-amino-9-(1,3-dihydroxypropan-2-yloxymethyl)-1H-purin-6-one
Solvent or Matrix Acetonitrile/Water
Molecular Weight (g/mol) 255.23
Quantity 1 mL
Formula Weight 255.0968 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.