Description
Galectin-9 Monoclonal antibody specifically detects Galectin-9 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,Immunohistochemistry,Western Blot,CyTOF
Specifications
Specifications
| Antigen | Galectin-9 |
| Applications | Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Western Blot, CyTOF |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | 1015214 |
| Conjugate | Janelia Fluor 585 |
| Formulation | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | ecalectin, Gal-9, galectin 9, galectin-9, HUAT, lectin, galactoside-binding, soluble, 9, LGALS9A, MGC117375, MGC125973, MGC125974, Tumor antigen HOM-HD-21, urate transporter/channel protein |
| Host Species | Mouse |
| Immunogen | Human embryonic kidney cell, HEK293 derived human Galectin-9, Met1-Thr323, Accession # NP_002299 |
| Purification Method | Protein A or G purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?