Learn More
Galectin-1 Antibody (GAL1/1831), Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-54457AF594
Product Code. 18485334
  • 591.00€ / 0.10mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Galectin-1 Monoclonal antibody specifically detects Galectin-1 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Galectin-1
Monoclonal
Alexa Fluor 594
14 kDa laminin-binding protein, 14 kDa lectin, Beta-galactoside-binding lectin L-14-I, DKFZp686E23103, gal-1, GAL1, Galaptin, galectin 1, galectin-1, GBP, HBL, HLBP14, HPL, Lactose-binding lectin 1, Lectin galactoside-binding soluble 1, lectin, galactoside-binding, soluble, 1, Putative MAPK-activating protein PM12, S-Lac lectin 1
Recombinant fragment (around aa12-108) of human Galectin-1 protein (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P09382)
0.1 mL
Apoptosis, BiologicAll speciesy Active Proteins
3956
Store at 4°C in the dark.
IgG1 λ
Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
GAL1/1831
50 mM Sodium Borate
Mouse
Protein A or G purified
RUO
Primary
Human
Purified
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis