Learn More
Fumaric acid 1000 μg/mL in Acetonitrile:Water, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30317558
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
30317558 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30317558 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREA13955500WL1000
 Restricted Item
Estimated Shipment: 29-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Chemical Name or Material Fumaric acid
CAS 110-17-8
Analyte or Component Names Fumaric acid
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula C4 H4 O4
Concentration 1000 μg/mL
Certifications/Compliance ISO 17034
Synonym (E)-Butenedioic Acid, Fumaric Acid, Malic Acid Imp. A (EP), Aspartic Acid Imp. B (Pharmeuropa), Aspartic Acid Imp. B (EP), Imp. A (EP), (2E)-But-2-enedioic Acid, Asparagine Monohydrate Impurity D, Aspartic Acid Impurity B, Magnesium Aspartate Dihydrate Impurity C, Malic Acid Impurity A, Asparagine Impurity D, Magnesium Aspartate Impurity C
InChI Formula InChI=1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+
SMILES OC(=O)\C=C\C(=O)O
IUPAC Name (E)-but-2-enedioic acid
Solvent or Matrix Acetonitrile/Water
Molecular Weight (g/mol) 116.07
Quantity 1 mL
Formula Weight 116.011 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.