Learn More
Forchlorfenuron, 98%
Product Code. 15385068 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1g
25g
5g
Product Code. 15385068
Brand: Thermo Scientific Acros 456290050
Request Bulk or Custom Format
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 68157-60-8 | C12H10ClN3O | 247.68 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 68157-60-8
Molecular Formula C12H10ClN3O
Molecular Weight (g/mol) 247.68
MDL Number MFCD00059898
InChI Key GPXLRLUVLMHHIK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 93379
ChEBI CHEBI:81861
IUPAC Name 1-(2-chloropyridin-4-yl)-3-phenylurea
SMILES ClC1=CC(NC(=O)NC2=CC=CC=C2)=CC=N1
Specifikationer
Melting Point 165.0°C to 170.0°C
Solubility Soluble in water, methanol, ethanol and acetone; Slightly soluble in chloroform
Quantity 5 g
Formula Weight 247.68
Percent Purity ≥97.5% (HPLC)
Chemical Name or Material Forchlorfenuron
RUO – Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.