Learn More
FOLR1 Antibody (2G5C12) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
196.00€ - 583.00€
Specifications
Antigen FOLR1
Clone 2G5C12
Concentration 1 mg/mL
Dilution Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:200-1:400, ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:200-1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:1000
Classification Monoclonal
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18075934
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals
NBP2-61773
0.1 mL
583.00€
0.10mL
View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
18660689
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals
NBP2-61773-0.025ml
0.025 mL
196.00€
0.03mL
View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Description
Description
FOLR1 Monoclonal specifically detects FOLR1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Specifica
Specifica
FOLR1
1 mg/mL
Monoclonal
Purified
Cancer
2348
Purified recombinant fragment of human FOLR1 (AA: 41-227) expressed in E. Coli.
Primary
29.8 kDa
2G5C12
Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:200-1:400, ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:200-1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:1000
Unconjugated
Mouse
Adult folate-binding protein, FBP, folate binding protein, Folate receptor 1, folate receptor 1 (adult), folate receptor alpha, Folate receptor, adult, FOLR, FR-alpha, KB cells FBP, Ovarian tumor-associated antigen MOv18
FOLR1
IgG2a
Protein G purified
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato