Learn More
Novus Biologicals™ Flagellin Native Protein
Codice prodotto. 18351133
Click to view available options
Quantity:
10 μg
Dimensione della confezione:
10µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18351133
Marca: Novus Biologicals™ NBP318149
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Native Protein
Binds to human & mouse TLR5. Activation of TLR5 in human epithelial cell assays based on NF-kB luciferase fusions, on expression of IL-8 (CXCL8), CCL20, inducible nitric oxide synthase, beta-defensin 2 & matrilysin (MMP-7). Maturation of dendritic cells in in vitro & in vivo assays. Adjuvant activity on foreign antigens delivered by subcutaneous & intranasal routes in mice. TLR5 can be stimulated in vitro by Flagellin (high Purity) at 5-50ng/mL & in vivo at a starting concentration of 0.1-1ug/mouse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Accession Number P06179
Concentration LYOPH
For Use With (Application) Bioactivity, ELISA
Formulation Lyophilized from PBS
Quantity 10 μg
Storage Requirements Store at 4C short term. Aliquot and Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Endotoxin Concentration <0.01 EU/μg purified protein (LAL test; Lonza).
Reconstitution Reconstitute with 100 ul sterile water (0.1mg/ml after reconstitution)
Research Category Immunology, Innate Immunity
Purity or Quality Grade >95% pure by SDS-PAGE
Protein Flagellin
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado