Learn More
Fisherbrand™ Narrow-Mouth Field Sample Bottles
Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Capacity (Metric):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Unit Size:
Pack of 125
Pack of 250
Pack of 50
Pack of 500
Specifikationer
Specifikationer
| Capacity | 4.2 oz., 125 mL |
| Capacity (Metric) | 125 mL |
| Capacity (English) | 4.2 oz. |
| Color | Translucent |
| Material | HDPE |
| Neck Finish | 24 |
| Certifications/Compliance | CCD 077; SW-CDC-001501; EN-8-1007-22-0912 |
| Closure Included | Yes |
| Mouth | Narrow |
| Product Type | Narrow Mouth Field Sample Bottle |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering