Learn More
Thermo Scientific™ Finntip™ Wide Orifice Pipette Tips
Beskrivelse
Eliminate cell fragmentation caused by mechanical shearing with Thermo Scientific™ Finntip™ Wide Orifice Pipette Tips, ideal for pipetting macromolecules.
Features:
- Two different models cover volume range of 10-1000 μL
- Wide orifice tip; inside diameter of orifice is 1.1mm/1.8mm
- Color code: White
- Length: 5.3cm/7.2cm
Tekniske data
Tekniske data
| Description | Finntip 250 Wide, Non-Filtered, Non-sterile, Bulk |
| Volume (Metric) | 250 μL |
| Filtered | Non-filtered |
| Sterility | Non-sterile |
| Model | Finntip 250 Wide |
| Length (English) | 2 in. |
| Length (Metric) | 5.3 cm |
| Format | Bagged |
| Packaging | 1000/Bag |
| Color Code | White |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?