Learn More
Thermo Scientific™ Finntip™ Non-Filtered 384 Format Pipette Tips 20 μL
GREENER_CHOICE
Product Code. 11722514
Click to view available options
Sterility:
Non-sterile
Sterile
Fit for Purpose:
Certified Quality
Sterile & PCR Ready
Format:
Bulk
Rack
Förpackningsstorlek
Pack of 1000
Pack of 3840
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11722514
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 9400610
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Ensure accurate, precise pipetting. Finntip™ Finntip 20 Pipette Tips are designed using our knowledge of liquid handling, with uniformly smooth, hydrophobic surfaces that prevent liquid retention.
Accurate, precise pipetting with 384-format volume 20 μL. Finntip™ Finntip 20 Pipette Tips are designed using our knowledge of liquid handling, with uniformly smooth, hydrophobic surfaces that prevent liquid retention.
Key Features:
  • Smooth, uniform inner surface of the tips prevents liquid retention
  • Available as Sterile or Non-sterile option
  • Packaging options: racked, bulk bag or reload tower
  • Sterile tips are supplied in vacuum sealed, sterilized rack
Proven quality
  • Sterile options certified free of RNase, DNase, DNA, PCR inhibitors, ATP and endotoxin contamination
Versatile Tip Range
  • Volume range from 0.2 μL to 10 mL
  • 96-format volumes: 10, 250, 300 and 1000 μL
  • 384-format volumes: 20 and 50 μL
  • Macro volumes: 5 mL and 10 mL
Immediate traceability
  • Each tip rack has ink-jetted lot and volume information; the convenient color-coded racks make it easy to match the compatible Finnpipette with the corresponding Finntip pipette tip rack insert
  • Color-coding visible in rack and reload packaging options
Note:
Availability may vary by country.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Description Rack
Volume (Metric) 20 μL
Filtered Non-filtered
Sterility Non-sterile
Color Purple
Model Finntip 20
Length (English) 1.3 in.
Length (Metric) 3.3cm
Format Rack
Color Code Purple
For Use With (Equipment) Thermo Scientific Finnpipette 20
Product Line FinnTip
Fit for Purpose Certified Quality
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.