missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Fibulin-3/EFEMP1 Antibody, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 30066796 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
100 μg
25 μg
Dimensione della confezione:
100µg
25µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
30066796 100 μg 100µg
30067139 25 μg 25µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30066796 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore NBP330964100ug

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

Fibulin-3/EFEMP1 Polyclonal antibody specifically detects Fibulin-3/EFEMP1 in Human samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigen Fibulin-3/EFEMP1
Applications ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Formulation Phosphate buffered saline
Gene Alias DHRD, EGF containing fibulin-like extracellular matrix protein 1, EGF-containing fibulin-like extracellular matrix protein 1, Extracellular protein S1-5, FBLN3DRAD, FBNLFLJ35535, FIBL-3, fibrillin-like, Fibrillin-like protein, Fibulin-3, MGC111353, MLVT, MTLV, S1-5
Host Species Rabbit
Immunogen Synthetic peptide derived from human Fibulin-3/EFEMP1 protein
Purification Method Antigen Affinity-purified
Quantity 100 μg
Regulatory Status RUO
Research Discipline Vision
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 2202
Target Species Human
Content And Storage Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.