Learn More
Fibronectin Antibody (1E1), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
355.00€ - 533.00€
Specifications
Antigen Fibronectin
Clone 1E1
Dilution ELISA, Immunohistochemistry 1:50-1:200
Applications ELISA, Immunohistochemistry
Classification Monoclonal
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
30043724
View Documents
Novus Biologicals
NBP3-26577-50ul
50 μL
355.00€
50µL
View alternative products
Save Up to 
»
30043534
View Documents
Novus Biologicals
NBP3-26577-100ul
100 μL
533.00€
100µL
View alternative products
Save Up to 
»
Beskrivning
Beskrivning
Fibronectin Monoclonal antibody specifically detects Fibronectin in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry
Specifikationer
Specifikationer
Fibronectin
ELISA, Immunohistochemistry 1:50-1:200
Monoclonal
Purified
RUO
Human
CIG, ED-B, fibronectin 1, FINC, FN, FN1, FNZ, GFND, GFND2, LETS, MSF, SMDCF
A synthesized peptide derived from Human Fibronectin [UniProt P02751]
Primary
Store at -20 to -70C. Avoid freeze-thaw cycles.
1E1
ELISA, Immunohistochemistry
Unconjugated
Rabbit
Cancer, Cellular Markers, Extracellular Matrix, Mesenchymal Stem Cell Markers, Stem Cell Markers
PBS, pH 7.4, 150mM NaCl and 50% glycerol
2335
IgG
Affinity purified
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.