Learn More
Fibroblast Activation Protein alpha/FAP Antibody (FAP/4853), HRP, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-14220H
Product Code. 18350994
  • 639.00€ / 0.10mL
Beschreibung
Beschreibung
Fibroblast Activation Protein alpha/FAP Monoclonal antibody specifically detects Fibroblast Activation Protein alpha/FAP in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Fibroblast Activation Protein alpha/FAP
Monoclonal
HRP
PBS
Mouse
Protein A or G purified
RUO
Primary
Human
Antibody
IgG2c κ
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
FAP/4853
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
170 kDa melanoma membrane-bound gelatinase, DKFZp686G13158, DPPIV, EC 3.4.21.-, FAPA, Fibroblast activation protein alpha, fibroblast activation protein, alpha, Integral membrane serine protease, seprase, vibronectin
Recombinant fragment (around aa 1-200) of human Fibroblast Activation Protein alpha/FAP protein (exact sequence is proprietary) (Uniprot: Q12884)
0.1 mL
Cancer, Protein Phosphatase
2191
Store at 4°C in the dark.
Purified
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt