Learn More
Fibrin Antibody (UC45), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-50407
 View more versions of this product
Product Code. 18653818
  • 372.00€ / 0.10mL
Description
Fibrin Monoclonal antibody specifically detects Fibrin in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Radioimmune Assays, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Fibrin
Monoclonal
1 mg/mL
Flow Cytometry 1:10 - 1:1000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation 1:10 - 1:500, Radioimmunoassay 1:100 - 1:2000, CyTOF-ready
Mouse
Thiophilic Chromatography
RUO
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgM
Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Radioimmune Assays (RIA), CyTOF
UC45
Unconjugated
PBS
Human acute monoblastic leukemia cells.
0.1 mL
Apoptosis, Cancer, Cell Biology
Human
Purified
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt