Learn More
Fexofenadine hydrochloride 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Product Code. 30323802
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 mL
Unit Size:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantity unitSize
30323802 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 30323802 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA13644150AL100
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Chemical Name or Material Fexofenadine Hydrochloride
CAS 153439-40-8
Analyte or Component Names Fexofenadine Hydrochloride
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula C32 H39 N O4 . Cl H
Concentration 100 μg/mL
Certifications/Compliance ISO 17034
Synonym Fexofenadine hydrochloride, 2-[4-[(1RS)-1-hydroxy-4-[4-(hydroxydiphenylmethyl)piperidin-1-yl]butyl]phenyl]-2-methylpropanoic acid hydrochloride, Allegra, MDL 16455A, Telfast, Telfast BD
InChI Formula InChI=1S/C32H39NO4.ClH/c1-31(2,30(35)36)25-17-15-24(16-18-25)29(34)14-9-21-33-22-19-28(20-23-33)32(37,26-10-5-3-6-11-26)27-12-7-4-8-13-27;/h3-8,10-13,15-18,28-29,34,37H,9,14,19-23H2,1-2H3,(H,35,36);1H
SMILES Cl.CC(C)(C(=O)O)c1ccc(cc1)C(O)CCCN2CCC(CC2)C(O)(c3ccccc3)c4ccccc4
IUPAC Name 2-[4-[1-hydroxy-4-[4-[hydroxy(diphenyl)methyl]piperidin-1-yl]butyl]phenyl]-2-methylpropanoic acid;hydrochloride
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molecular Weight (g/mol) 538.12
Quantity 1 mL
Formula Weight 537.2646 g/mol
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.