Få mere at vide
Fexofenadine EP Impurity E (Terfenadine EP Impurity I), Mikromol™
Artikelnummer. 30050865
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
25 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
30050865 25 mg 25mg
17900766 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30050865 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0055.020025
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Fexofenadine EP Impurity E (Terfenadine EP Impurity I)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemical Name or Material Azacyclonol
CAS 115-46-8
Analyte or Component Names Azacyclonol
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula C18 H21 N O
Certifications/Compliance ISO 17025
Synonym Diphenyl(piperidin-4-yl)methanol (Azacyclonol), Fexofenadine Hydrochloride Imp. E (EP), Fexofenadine Imp. E (EP), Terfenadine Imp. I (EP), Diphenyl(piperidin-4-yl)methanol, Azacyclonol, Pipradrol 4-Isomer, Fexofenadine Hydrochloride Impurity E, Terfenadine Impurity I, Fexofenadine Impurity E
SMILES OC(C1CCNCC1)(c2ccccc2)c3ccccc3
Molecular Weight (g/mol) 267.37
Quantity 25 mg
Formula Weight 267.372 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.