Få mere at vide
Få mere at vide
Fexofenadine EP Impurity E (Terfenadine EP Impurity I), Mikromol™
Beskrivelse
Fexofenadine EP Impurity E (Terfenadine EP Impurity I)
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | Azacyclonol |
| CAS | 115-46-8 |
| Analyte or Component Names | Azacyclonol |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C18 H21 N O |
| Certifications/Compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Diphenyl(piperidin-4-yl)methanol (Azacyclonol), Fexofenadine Hydrochloride Imp. E (EP), Fexofenadine Imp. E (EP), Terfenadine Imp. I (EP), Diphenyl(piperidin-4-yl)methanol, Azacyclonol, Pipradrol 4-Isomer, Fexofenadine Hydrochloride Impurity E, Terfenadine Impurity I, Fexofenadine Impurity E |
| SMILES | OC(C1CCNCC1)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| Molecular Weight (g/mol) | 267.37 |
| Quantity | 25 mg |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?