Description
IL-22 Polyclonal antibody specifically detects IL-22 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for ELISA, Immunofluorescence
Spécification
Spécification
| Antigen | IL-22 |
| Applications | ELISA, Immunofluorescence |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | FITC |
| Formulation | PBS |
| Gene Alias | Cytokine Zcyto18, IL-10-related T-cell-derived inducible factor, IL-D110, ILTIFIL-10-related T-cell-derived-inducible factor, IL-TIFMGC79382, interleukin 22, interleukin-22, MGC79384, TIFa, TIFIL-23, zcyto18 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Antibody was raised against a 17 amino acid peptide near the center of human IL-22 . The immunogen is located within amino acids 90 - 140 of IL-22. Amino Acid Squence: EEVLFPQSDRFQPYMQE |
| Purification Method | Peptide affinity purified |
| Quantity | 0.1 mL |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?