Learn More
FAM170A Antibody (OTI6E4), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-44995-30ul
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 30306328
  • 256.00€ / 30µL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
FAM170A Monoclonal antibody specifically detects FAM170A in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
FAM170A
Monoclonal
Unconjugated
PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol
Mouse
>95%
RUO
340069
Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.
Purified
Western Blot
OTI6E4
Western Blot 1:2000
family with sequence similarity 170, member A, Znf domain containing protein
Full length human recombinant protein of human FAM170A(NP_877438) produced in E.coli.
30 μL
Primary
Human
Antibody
IgG1
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis