Description
F4/80 Monoclonal specifically detects F4/80 in Caenorhabditis elegans, Escherichia coli, Human, Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Radioimmune Assays (RIA), Western Blot.
Spécification
Spécification
| Antigen | F4/80 |
| Applications | Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Radioimmune Assays (RIA), Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | CI-A3-1 |
| Concentration | 1.0 mg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 1:100-1:2000, Flow Cytometry 1:50-1:100, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10-1:500, Immunoprecipitation 1:10-1:500RadioImmunoassay 1:100-1:2000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Frozen 1:10-1:500, Radioimmunoassay 1:100-1:2000, Electron Microscopy 1:10-1:500 |
| Gene Accession No. | Q61549 |
| Gene Alias | ADGRE1, Adhesion G protein-coupled receptor E1, cell surface glycoprotein F4/80, DD7A5-7, EGF-like module containing, mucin-like, hormone receptor-like sequence 1, EGF-like module receptor 1, EGF-like module-containing mucin-like hormone receptor-like 1, EGF-TM7, EMR1 hormone receptor, F4/80, Gpf480, Ly71, lymphocyte antigen 71, Mouse EMR1, Rat EMR1, TM7LN3 |
| Gene Symbols | ADGRE1 |
| Afficher plus |
For Research Use Only
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?