Description
EVA1/MPZL2 Polyclonal antibody specifically detects EVA1/MPZL2 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Specifications
Specifications
| Antigen | EVA1/MPZL2 |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Concentration | 0.5 mg/ml |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 1.0 ug/ml |
| Formulation | PBS, 2% Sucrose with 0.09% Sodium Azide |
| Gene Accession No. | O70255 |
| Gene Alias | EVAEpithelial V-like antigen 1EVA1myelin protein zero-like protein 2, myelin protein zero-like 2 |
| Gene Symbols | MPZL2 |
| Afficher plus |
For Research Use Only
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?