Learn More
Europium(III) acetate hydrate, REacton™, 99.9% (REO)
Product Code. 11370118
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
Unit Size:
25g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11370118
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 042878.14
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 62667-64-5 | C6H9EuO6 | 329.10 g/mol
Europium(III) acetate hydrate is used as fluorescent powder and as a chemical reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 62667-64-5
Molecular Formula C6H9EuO6
Molecular Weight (g/mol) 329.10
MDL Number MFCD00150115
InChI Key LNYNHRRKSYMFHF-UHFFFAOYSA-K
Synonym europium iii acetate hydrate 1:3:x, europium acetate hydrate, europium acetate,hydrate, europium iii acetatehydrate, c6h9euo6.h2o, europium iii acetate hydrate, reacton, europium iii acetate hydrate, reacton?, bis acetyloxy europio acetate hydrate, europium iii acetate hydrate trace metals basis
PubChem CID 16212055
SMILES [Eu+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
Spécification
Color White
Physical Form Powder
Quantity 25 g
Assay Percent Range 99.9% (REO)
Solubility Information Soluble in water.
IUPAC Name acetic acid;europium;hydrate
Formula Weight 329.10 (anhydrous)
Sensitivity Hygroscopic
Appearance White crystalline powder
Chemical Name or Material Europium(III) acetate hydrate
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis