Learn More
Ethylhydrocupreine hydrochloride, 97%
Code produit. 11470167
Click to view available options
Quantity:
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
500mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11470167
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B21627.MC
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 3413-58-9 | C21H29ClN2O2 | 376.925 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3413-58-9
Molecular Formula C21H29ClN2O2
Molecular Weight (g/mol) 376.925
MDL Number MFCD00135594
InChI Key QNRATNLHPGXHMA-XZHTYLCXSA-N
Synonym ethylhydrocupreine hydrochloride, optoquin hydrochloride, ethylhydrocupreine hcl, optochin hydrochloride, unii-s3n0jb4fc7, neumolisina, numoquin hydrochloride, s3n0jb4fc7, optoquinhydrochloride, optochin
PubChem CID 16219340
IUPAC Name (R)-(6-ethoxyquinolin-4-yl)-[(2S,4S,5R)-5-ethyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl]methanol;hydrochloride
SMILES CCC1CN2CCC1CC2C(C3=C4C=C(C=CC4=NC=C3)OCC)O.Cl
Spécification
Melting Point ∼240°C (decomposition)
Quantity 100 mg
Sensitivity Light sensitive
Formula Weight 374.91
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material Ethylhydrocupreine hydrochloride
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis