Learn More
Ethylenediamine Tetraacetate, DEPC-Treated Solution (0.5M, pH 8.0), Fisher BioReagents
Product Code. 10608973
Click to view available options
Quantity:
100 mL
500 mL
1 L
Packaging:
Nalgene Poly Bottle
Poly Bottle
Unit Size:
1 L
100mL
500mL
Product Code. 10608973
Brand: Fisher BioReagents BP2483500
Request Bulk or Custom Format
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
View alternative products
EDTA, DEPC-Treated solution is ideal for RNA work.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 60-00-4, 1310-73-2, 1609-47-8
Molecular Formula C10H16N2O8
Molecular Weight (g/mol) 292.24
MDL Number MFCD00003541
InChI Key KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
Synonym edta, edetic acid, ethylenediaminetetraacetic acid, edathamil, versene, endrate, havidote, titriplex, edta acid, sequestrol
PubChem CID 6049
ChEBI CHEBI:42191
IUPAC Name 2-[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl-(carboxymethyl)amino]acetic acid
SMILES OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
Specifications
Color Colorless
Concentration 0.475 to 0.525M
Merck Index 15, 3565
Identification Pass Test
Packaging Poly Bottle
pH 8.0
Quantity 500 mL
Physical Form Liquid
Chemical Name or Material Ethylenediamine Tetraacetate, DEPC-Treated Solution, 0.5M, pH 8.0
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt