Learn More
Novus Biologicals™ ETHE1 Protein
Product Code. 18382941 Shop All Bio Techne Products
Click to view available options
Quantity:
0.5 mg
100μg
missing translation for 'unitSize'
0.5mg
100µg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18382941
missing translation for 'mfr': Novus Biologicals™ NBP178881100UG
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Highly purified. Generating reliable and reproducible results.
A recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 13-254 of Human ETHE1 The Recombinant Human ETHE1 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human ETHE1 Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Concentration 1.0mg/mL
For Use With (Application) SDS-PAGE
Formulation Liquid. 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) containing 10% glycerol, 0.1M NaCl
Molecular Weight (g/mol) 29.1kDa
Purification Method SDS-PAGE
Quantity 100μg
Source Human
Storage Requirements Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Regulatory Status RUO
Common Name ETHE1
Conjugate Unconjugated
Purity or Quality Grade >90%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt