Learn More
ESR1 Monoclonal Antibody (OTI5E11), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Origene Technologies TA809106S
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
ESR1 Monoclonal antibody specifically detects ESR1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western BlotEspecificaciones
| ESR1 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| P10275 | |
| Mouse | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 367 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| IgG2a |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| OTI5E11 | |
| Unconjugated | |
| AR | |
| DKFZp686N23123; ER; Er alpha; ER36; ERa; ERalpha; ER-alpha; ERalpha protein; ESR; esr 1; Esr1; esr-1; ESRA; Estr; Estra; Estradiol receptor; estrogen nuclear receptor alpha; Estrogen receptor; estrogen receptor 1; estrogen receptor 1 (alpha); estrogen receptor alpha; estrogen receptor alpha c-terminus splice variant 1-2; estrogen receptor alpha E1-E2-1-2; estrogen receptor alpha E1-N2-E2-1-2; estrogen receptor alpha splice variant, CTERP-1; estrogen receptor alpha splice variant, ERalphaDup5; estrogen receptor alpha splice variant, ERalphai45a; estrogen receptor alpha splice variant, ERalphai45bL; estrogen receptor alpha splice variant, ERalphai45bS; estrogen receptor alpha splice variant, ERalphai45c; estrogen receptor alpha splice variant, ERalphai56; estrogen receptor alpha splice variant, ERalphai67; estrogen receptor alpha variant delta 4; estrogen receptor protein; estrogen receptor, alpha; ESTRR; hER-alpha36; I79_001166; Nr3a1; nuclear receptor; nuclear receptor subfamily 3 grou | |
| Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 420-659 of human AR produced in E.coli. | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido