Learn More
ERLIN1 Antibody (OTI4C11), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-44917-100ul
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
ERLIN1 Monoclonal antibody specifically detects ERLIN1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
| ERLIN1 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol | |
| Mouse | |
| >95% | |
| RUO | |
| 10613 | |
| Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles. | |
| Purified |
| Western Blot | |
| OTI4C11 | |
| Western Blot 1:500-2000 | |
| Band_7 23-211 Keo4 (Interim) similar to C.elegans protein C42C1.9, C10orf69, chromosome 10 open reading frame 69, Endoplasmic reticulum lipid raft-associated protein 1, ER lipid raft associated 1, Erlin-1, KE04SPFH domain-containing protein 1, KEO4, Protein KE04, SPFH domain family, member 1, SPFH1, Stomatin-prohibitin-flotillin-HflC/K domain-containing protein 1 | |
| Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 107-346 of human ERLIN1(NP_006450) produced in E.coli. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Antibody | |
| IgG1 |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido