Få mere at vide
Eppendorf epT.I.P.S.™ Motion as Reload System
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30019031 Shop alle Eppendorf produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Volume (Metric):
0.5 to 50 μL
10 μL
10 to 1000 μL
5 to 300 μL
Sterility:
Non-sterile
PCR Clean
Sterile
Filtered:
Filtered
Non-filtered
Pakningsstørrelse:
Pack of 2304
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30019031
Brand: Eppendorf 0030014502
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Eppendorf epT.I.P.S. Motion work with the epMotion platform, with a TipHolder accessory the reload trays offer an environmentally friendly option.
  • epT.I.P.S. Motion can be used with epMotion™ 96 or integrated into your workstation as a reload system when combined with the tip holder
  • The high-quality reload tips are delivered in a PET thermoformed tray with sealed lid. Upgrading to the autoclavable, aluminum tip holder, which replaces the disposable box, provides waste reduction of up to 40%
  • Eppendorf consumables and thus also epT.I.P.S. Motion pipette tips as Reload System are shipped in packaging consisting of at least 62% recycled cardboard
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volume (Metric) 10 to 1000 μL
Filtered Non-filtered
Sterility Non-sterile
Color Clear
Autoclavable Not Autoclavable
Format Hanging Tip Rack
Tip Style Standard, Straight
Product Type Robotic Tips
Disposable Single-use
For Use With (Equipment) Eppendorf epMotion
Graduated No
Material Polypropylene
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.