Learn More
EPRS Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
129.00€ - 349.00€
Specifications
Antigen EPRS
Clone 1B7G2
Concentration 500 μg/mL
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, ELISA
Classification Monoclonal
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
30237642
View Documents
Proteintech
67712-1-IG-20UL
20 μL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
145.00€
129.00€ / 20µL
Save 16.00€
11% Off
View alternative products
Save Up to 
»
30235234
View Documents
Proteintech
67712-1-IG-150UL
150 μL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
410.00€
349.00€ / 150µL
Save 61.00€
14% Off
View alternative products
Save Up to 
»
Descripción
Descripción
The EPRS antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human EPRS. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The EPRS antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IF/ICC, IP, ELISA analysis.
Especificaciones
Especificaciones
EPRS
500 μg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
2058
Recombinant Protein
Primary
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
1B7G2
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, ELISA
Unconjugated
Mouse
Human, Mouse, Rat
DKFZp313B047; EARS; GLUPRORS; PARS; PIG32; QARS; QPRS
IgG2a
Protein A purification
Monoclonal Antibody
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado