Learn More
Thermo Scientific Chemicals EPPS, 0.2M buffer soln., pH 8.5
Product Code. p-7042145
Click to view available options
Quantity:
100 mL
250 mL
Unit Size:
100mL
250mL
Product Code. 15494069
Brand: Thermo Scientific Chemicals J61476.AE
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16052-06-5 | C9H20N2O4S | 252.329 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 16052-06-5
Molecular Formula C9H20N2O4S
Molecular Weight (g/mol) 252.329
MDL Number MFCD00006160
InChI Key OWXMKDGYPWMGEB-UHFFFAOYSA-N
Synonym HEPPS
PubChem CID 85255
ChEBI CHEBI:42298
IUPAC Name 3-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]propane-1-sulfonic acid
SMILES C1CN(CCN1CCCS(=O)(=O)O)CCO
Specifications
Concentration 0.2 M
pH 8.5
Physical Form Liquid
Quantity 100 mL
Chemical Name or Material EPPS buffer soln.
Product Title
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.