Learn More
Eppendorf™ Heat Sealer Film and Foils
Handla allt< titel> Produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Product Type:
PCR Film
PCR Foil
Storage Film
Förpackningsstorlek
Pack of 100
Beskrivning
- Requires Eppendorf heat sealer (Cat. No. E5390 000 016)
- Transparent heat sealing film allows sample monitoring in the plates
- Aluminum coated, heat-sealing foils are available in peel-off or pierceable versions
- Foil stripper tool removes heat-sealed film and foils completely
- Certified free of DNA, DNase, RNase, and PCR inhibitors
- Autoclavable
Specifikationer
Specifikationer
| Autoclavable | Autoclavable |
| No. per Pack | 100 Pk. |
| For Use With (Application) | High-strength adhesive that forms tight seals to minimize sample evaporation |
| Product Type | Storage Film |
| Certified RNase/DNase-free | Yes |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering