Learn More
epithelial Sodium Channel gamma Mouse anti-Human, Clone: 3c7, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
226.00€ - 655.00€
Specifications
Antigen epithelial Sodium Channel gamma
Clone 3c7
Applications Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
Classification Monoclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18603429
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-41371
0.1 mg
655.00€
0.10mg
View alternative products
Save Up to 
»
18198358
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-41371-0.025MG
0.025 mg
226.00€
25µg
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
epithelial Sodium Channel gamma Monoclonal specifically detects epithelial Sodium Channel gamma in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, Sandwich ELISA, Sandwich ELISA Capture.
Specifications
Specifications
epithelial Sodium Channel gamma
Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
Unconjugated
Mouse
Human
6340
IgG1 κ
Protein A or G purified
3c7
Monoclonal
Purified
RUO
amiloride-sensitive epithelial sodium channel gamma subunit, amiloride-sensitive sodium channel gamma-subunit, BESC3, ENaC gamma subunit, ENaCG, ENaCgamma, Epithelial Na(+) channel subunit gamma, gamma-ENaC, gamma-NaCH, Nonvoltage-gated sodium channel 1 subunit gamma, PHA1, SCNEGamiloride-sensitive sodium channel subunit gamma, sodium channel, nonvoltage-gated 1, gamma
The inhibitory peptide from the human gENaC subunit. EAESWNSVSEGKQPRFSHRIPLC corresponding to amino acid residue 139-160 of human gENaC subunit.
Primary
Store at 4°C in the dark.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt