Learn More
Dr. Ehrenstorfer EPA Method 537.1 Surrogate Primary Dilution Standard 1 to 4 μg/mL in Methanol:Water
Descrizione
- Certified reference materials
Specifica
Specifica
| Chemical Name or Material | Perfluoro-2-propoxypropanoic Acid 13C3 (Propionic Acid 13C3), 2-(N-Ethylperfluorooctanesulfonamido)acetic Acid D5 (N-Ethyl D5), Perfluorohexanoic Acid 13C2 (1,2-13C2), Perfluorodecanoic Acid 13C2 (1,2-13C2) |
| CAS | 3030247-97-0, 1265205-97-7, 960315-47-3, 960315-50-8 |
| Shipping Condition | 20°C |
| Concentration | 1 to 4 μg/mL |
| Certifications/Compliance | UKAS ISO 17034 |
| Solution Type | Mixture |
| Solvent or Matrix | Methanol/Water |
| Industry Type | Environmental Testing |
| Quantity | 1 mL |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?