Learn More
EPA Method 505 Organochloride Pesticide Mixture 383 100 μg/mL in Toluene, Dr. Ehrenstorfer
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Alachlor∣Aldrin∣Dieldrin∣Endrin∣gamma-HCH∣Heptachlor∣Heptachlor-exo-epoxide (cis-, isomer B)∣Hexachlorobenzene∣Methoxychlor |
| CAS | 15972-60-8, 309-00-2, 60-57-1, 72-20-8, 58-89-9, 76-44-8 |
| Analyte or Component Names | Alachlor∣Aldrin∣Dieldrin∣Endrin∣gamma-HCH∣Heptachlor∣Heptachlor-exo-epoxide (cis-, isomer B)∣Hexachlorobenzene∣Methoxychlor |
| Shipping Condition | +20°C |
| Certifications/Compliance | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Toluene |
| Quantity | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Alachlor 100 μg/mL∣Aldrin 100 μg/mL∣Dieldrin 100 μg/mL∣Endrin 100 μg/mL∣gamma-HCH 100 μg/mL∣Heptachlor 100 μg/mL∣Heptachlor-exo-epoxide (cis-, isomer B) 100 μg/mL∣Hexachlorobenzene 100 μg/mL∣Methoxychlor 100 μg/mL |
Product Title
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?