Learn More
EPA Method 1631, 1N Bromide/1N Bromate in Deionized Water, 10 x 10 mL, smart delivery PFA tubes, Dr. Ehrenstorfer
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Potassium Bromate∣Potassium bromide |
| CAS | 1-2-7758, 2-3-7758 |
| Analyte or Component Names | Potassium Bromate∣Potassium bromide |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Certifications/Compliance | ISO 17025 |
| Solvent or Matrix | Water |
| Industry Type | Environmental Testing |
| Quantity | 10 x 10 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Potassium Bromate 1 N∣Potassium bromide 1 N |
Product Title
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?