Learn More
Novus Biologicals™ EMMPRIN/CD147 Antibody (Centocor patent anti-CD147) - Humanized, Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals™ NBP3-28146-100ug
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 30044660
  • 338.00€ / 100µg
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
EMMPRIN/CD147 Monoclonal antibody specifically detects EMMPRIN/CD147 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
EMMPRIN/CD147
Monoclonal
Unconjugated
Q54A51
Human
Protein A purified
RUO
Primary
Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex.
Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted.
IgG1
Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Centocor patent anti-CD147
Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2)
5F7, basigin, basigin (Ok blood group), CD147, CD147 antigen, Collagenase stimulatory factor, EMMPRINTCSF, Extracellular matrix metalloproteinase inducer, Leukocyte activation antigen M6, M6, OK, OK blood group antigen, Tumor cell-derived collagenase stimulatory factor
EMMPRIN/ CD147
100 μg
Cancer, Signal Transduction, Vision
682
Human
Purified
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado