Learn More
Kolmi Hopen™ Elasticated SMS Gown with Collar and Zipper
Tienda Medicom Productos
Click to view available options
Size:
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
Tamaño de la unidad:
Pack of 50
Descripción
- Lightweight polypropylene is lined with a polyethylene film for better hydrophobic sealing
- With collar and elasticated cuffs
- Suitable for protected environments
- Individual packaging for controlled hygiene and distribution
Especificaciones
Especificaciones
| Size | Large |
| Material | SMS, Polyethylene |
| Color | White |
| Closure Type | Zipper |
| Disposable | Single-use |
| Certifications/Compliance (Europe) | ISO 9001, EN 1149-5 |
| Weight (Metric) | 65 g/m2 |
| No. per Pack | 50 Pk. |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido